(S)-4-Cyano-4'-(2-methylbutyl)biphenyl ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: (S)-4'-(2-Methylbutyl)-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
C2913-1G C2913-5G
TCIAC2913-1GEA 1450 NOK
TCIAC2913-1G TCIAC2913-5G
(S)-4-Cyano-4'-(2-methylbutyl)biphenyl ≥98.0% (by GC)
(S)-4-Cyano-4'-(2-methylbutyl)biphenyl
Formel: C₁₈H₁₉N
MW: 249,36 g/mol
MDL nummer: MFCD00192280
CAS-nummer: 63799-11-1
EINECS: 264-464-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +42.0 to +46.0 deg (neat)