6-Chloro-1-tetralone ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 6-Chloro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one, 6-Chloro-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone
C2917-1G C2917-5G
TCIAC2917-1GEA 580 NOK
TCIAC2917-1G TCIAC2917-5G
6-Chloro-1-tetralone ≥96.0% (by GC)
6-Chloro-1-tetralone
Formel: C₁₀H₉ClO
MW: 180,63 g/mol
Kokepunkt: 150°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04114377
CAS-nummer: 26673-31-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange powder to lump
Purity (GC) min. 96.0 %