2-(Chloromethyl)-4-methylquinazoline ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
C2928-200MG C2928-1G
TCIAC2928-200MGEA 395 NOK
TCIAC2928-200MG TCIAC2928-1G
2-(Chloromethyl)-4-methylquinazoline ≥98.0% (by GC)
2-(Chloromethyl)-4-methylquinazoline
Formel: C₁₀H₉ClN₂
MW: 192,65 g/mol
MDL nummer: MFCD09807547
CAS-nummer: 109113-72-6
FN: 3261
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C