2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4-Chloro-3-hydroxybenzotrifluoride, 1-Chlor-2-hydroxy-4-(trifluormethyl)benzol
C2947-5G C2947-25G
TCIAC2947-5GEA 435 NOK
TCIAC2947-5G TCIAC2947-25G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenol ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenol
Formel: C₇H₄ClF₃O
MW: 196,56 g/mol
Kokepunkt: 88°C
Flash punkt: 46°C
MDL nummer: MFCD00019995
CAS-nummer: 40889-91-6
FN: 1993
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %