1-(Chloroacetyl)pyrrolidine ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Chloro-1-(pyrrolidin-1-yl)ethanone
C2948-1G C2948-5G
TCIAC2948-1GEA 690 NOK
TCIAC2948-1G TCIAC2948-5G
1-(Chloroacetyl)pyrrolidine ≥97.0% (by GC)
1-(Chloroacetyl)pyrrolidine
Formel: C₆H₁₀ClNO
MW: 147,60 g/mol
Kokepunkt: 105°C
MDL nummer: MFCD01217237
CAS-nummer: 20266-00-6
EINECS: 243-658-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C