(4-Chloro-2-pyridinyl)methanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: (4-Chloropyridin-2-yl)methanol, 4-Chloro-2-(hydroxymethyl)pyridine
C2950-1G C2950-5G
TCIAC2950-1GEA 405 NOK
TCIAC2950-1G TCIAC2950-5G
(4-Chloro-2-pyridinyl)methanol ≥98.0% (by GC)
(4-Chloro-2-pyridinyl)methanol
Formel: C₆H₆ClNO
MW: 143,5709 g/mol
Kokepunkt: 66°C
MDL nummer: MFCD07437885
CAS-nummer: 63071-10-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C