3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
C2951-1G C2951-5G
TCIAC2951-1GEA 270 NOK
TCIAC2951-1G TCIAC2951-5G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine ≥97.0% (by GC)
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C6H3ClF3N
MW: 181,55 g/mol
Flash punkt: 54°C
MDL nummer: MFCD00042227
CAS-nummer: 85148-26-1
FN: 1992
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %