2-Chloro-6-methylquinoline-3-carbaldehyde ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Chloro-6-methylquinoline-3-carboxaldehyde, 2-Chloro-3-formyl-6-methylquinoline
C2953-5G C2953-25G
TCIAC2953-5GEA 1175 NOK
TCIAC2953-5G TCIAC2953-25G
2-Chloro-6-methylquinoline-3-carbaldehyde ≥96.0% (by GC)
2-Chloro-6-methylquinoline-3-carbaldehyde
Formel: C₁₁H₈ClNO
MW: 205,6400 g/mol
MDL nummer: MFCD01912773
CAS-nummer: 73568-27-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C