2-Chloro-5-methylpyrimidine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
C2957-1G C2957-5G
TCIAC2957-1GEA 475 NOK
TCIAC2957-1G TCIAC2957-5G
2-Chloro-5-methylpyrimidine ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-5-methylpyrimidine
Formel: C₅H₅ClN₂
MW: 128,56 g/mol
MDL nummer: MFCD09260903
CAS-nummer: 22536-61-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 92.0 to 96.0 deg-C