4'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-(4-Chloro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one, 4-Chloro-2-hydroxyacetophenone
C2968-5G C2968-25G
TCIAC2968-5GEA 650 NOK
TCIAC2968-5G TCIAC2968-25G
4'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone ≥96.0% (by GC)
4'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone
Formel: C₈H₇ClO₂
Kokepunkt: 122°C
MDL nummer: MFCD00238557
CAS-nummer: 6921-66-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (GC) min. 96.0 %