(1R,2R)-1,2-Cyclohexanedimethanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: (1R,2R)-1,2-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane, (1R,2R)-Cyclohexane-1,2-diyldimethanol
C2978-1G C2978-5G
TCIAC2978-1GEA 850 NOK
TCIAC2978-1G TCIAC2978-5G
(1R,2R)-1,2-Cyclohexanedimethanol ≥98.0% (by GC)
(1R,2R)-1,2-Cyclohexanedimethanol
Formel: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Kokepunkt: 113°C
MDL nummer: MFCD16660860
CAS-nummer: 65376-05-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +16.0 to +20.0 deg (C=1, toluene)