Cy-vBRIDP® ≥90.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Cy-vBRIDP®, Dicyclohexyl(2,2-diphenyl-1-methylvinyl)phosphine
C2981-200MG C2981-1G
TCIAC2981-200MGEA 310 NOK
TCIAC2981-200MG TCIAC2981-1G
Cy-vBRIDP® ≥90.0% (by HPLC)
Dicyclohexyl(1,1-diphenylprop-1-en-2-yl)phosphine
Formel: C₂₇H₃₅P
MW: 390,541 g/mol
Smeltepunkt: 130°C
MDL nummer: MFCD10565627
CAS-nummer: 384842-24-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%