4-Chloro-6-fluoroquinoline ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
C2989-1G
C2989-5G
TCIAC2989-1GEA
795
NOK
TCIAC2989-1G
TCIAC2989-5G
4-Chloro-6-fluoroquinoline ≥98.0% (by GC)
4-Chloro-6-fluoroquinoline
Formel:
C₉H₅ClFN MW: 181,60 g/mol |
MDL nummer:
MFCD00278783 CAS-nummer: 391-77-5 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 75.0 to 79.0 deg-C |