5-Chloroquinoline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Warning
C2997-1G C2997-5G
TCIAC2997-1GEA 700 NOK
TCIAC2997-1G TCIAC2997-5G
5-Chloroquinoline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Chloroquinoline
Formel: C₉H₆ClN
MW: 163,61 g/mol
Kokepunkt: 263°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00239413
CAS-nummer: 635-27-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %