3-Chloroisonicotinonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
C2998-1G C2998-5G
TCIAC2998-1GEA 515 NOK
TCIAC2998-1G TCIAC2998-5G
3-Chloroisonicotinonitrile ≥98.0% (by GC)
3-Chloroisonicotinonitrile
Formel: C₆H₃ClN₂
MW: 138,56 g/mol
MDL nummer: MFCD05663706
CAS-nummer: 68325-15-5
FN: 3439
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C