2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-4-iodopyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
C2999-1G C2999-5G
TCIAC2999-1GEA 380 NOK
TCIAC2999-1G TCIAC2999-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-4-iodopyridine ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-4-iodopyridine
Formel: C₆H₂ClF₃IN
MW: 307,44 g/mol
MDL nummer: MFCD01862099
CAS-nummer: 505084-55-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 126.0 to 130.0 deg-C