5-Chloro-2-formylpyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 5-Chloropyridine-2-carbaldehyde, 5-Chloropicolinaldehyde, 5-Chloro-2-pyridinecarbaldehyde
C3000-1G C3000-5G
TCIAC3000-1GEA 485 NOK
TCIAC3000-1G TCIAC3000-5G
5-Chloro-2-formylpyridine ≥98.0% (by GC)
5-Chloro-2-formylpyridine
Formel: C₆H₄ClNO
MW: 141,56 g/mol
MDL nummer: MFCD08277271
CAS-nummer: 31181-89-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C