4-Chloro-5'-phenyl-1,1':3',1''-terphenyl ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 5'-(4-Chlorophenyl)-1,1':3',1''-terphenyl
C3008-200MG C3008-1G
TCIAC3008-200MGEA 525 NOK
TCIAC3008-200MG TCIAC3008-1G
4-Chloro-5'-phenyl-1,1':3',1''-terphenyl ≥98.0% (by GC)
4-Chloro-5'-phenyl-1,1':3',1''-terphenyl
Formel: C₂₄H₁₇Cl
MW: 340,85 g/mol
CAS-nummer: 116941-51-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 141.0 to 145.0 deg-C