6-Chloro-2-pyridinecarboxaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 6-Chloropyridine-2-carboxaldehyde, 6-Chloro-2-formylpyridine, 6-Chloropicolinaldehyde
C3017-1G C3017-5G
TCIAC3017-1GEA 1950 NOK
TCIAC3017-1G TCIAC3017-5G
6-Chloro-2-pyridinecarboxaldehyde ≥98.0% (by GC)
6-Chloro-2-pyridinecarboxaldehyde
Formel: C₆H₄ClNO
MW: 141,55 g/mol
MDL nummer: MFCD09832941
CAS-nummer: 54087-03-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C