3-Chloropyridine-2-carbonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
C3022-1G C3022-5G
TCIAC3022-1GEA 285 NOK
TCIAC3022-1G TCIAC3022-5G
3-Chloropyridine-2-carbonitrile ≥98.0% (by GC)
3-Chloropyridine-2-carbonitrile
Formel: C₆H₃ClN₂
MW: 138,56 g/mol
Kokepunkt: 100°C
MDL nummer: MFCD03788834
CAS-nummer: 38180-46-0
FN: 3439
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 81.0 to 85.0 deg-C