2-Cyano-6-methylpyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 6-Methylpicolinonitrile, 6-Methyl-2-pyridinecarbonitrile, 6-Cyano-2-picoline, 6-Methylpyridine-2-carbonitrile
C3025-1G C3025-5G
TCIAC3025-1GEA 365 NOK
TCIAC3025-1G TCIAC3025-5G
2-Cyano-6-methylpyridine ≥98.0% (by GC)
2-Cyano-6-methylpyridine
Formel: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
Kokepunkt: 120°C
MDL nummer: MFCD00190586
CAS-nummer: 1620-75-3
EINECS: 216-588-9
FN: 3439
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C