3-Chloropropyl isocyanate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
C3027-1G C3027-5G
TCIAC3027-1GEA 795 NOK
TCIAC3027-1G TCIAC3027-5G
3-Chloropropyl isocyanate ≥98.0% (by GC)
3-Chloropropyl isocyanate
Formel: C₄H₆ClNO
MW: 119,55 g/mol
Kokepunkt: 154°C
Flash punkt: 62°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00010384
CAS-nummer: 13010-19-0
FN: 2206
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0f5002cde13a85ec620dada2f3a12d5c4e04415&vid=b0f5002cde13a85ec620dada2f3a12d5c4e04415&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %