4-Chloro-8-fluoroquinoline ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
C3062-1G C3062-5G
TCIAC3062-1GEA 1225 NOK
TCIAC3062-1G TCIAC3062-5G
4-Chloro-8-fluoroquinoline ≥98.0% (by GC)
4-Chloro-8-fluoroquinoline
Formel: C₉H₅ClFN
MW: 181,60 g/mol
MDL nummer: MFCD00278785
CAS-nummer: 63010-72-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 101.0 deg-C