4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
C3067-1G C3067-5G
TCIAC3067-1GEA 1275 NOK
TCIAC3067-1G TCIAC3067-5G
4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline ≥98.0% (by GC)
4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₅ClF₃N
MW: 231,61 g/mol
MDL nummer: MFCD00134578
CAS-nummer: 23779-97-7
EINECS: 245-880-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C