3'-Chloro-4'-hydroxyacetophenone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-(3-Chloro-4-hydroxyphenyl)ethanone, 3-Chloro-4-hydroxyacetophenone, 1-(3-Chloro-4-hydroxyphenyl)ethan-1-one
C3076-1G C3076-5G
TCIAC3076-1GEA 500 NOK
TCIAC3076-1G TCIAC3076-5G
3'-Chloro-4'-hydroxyacetophenone ≥98.0% (by GC)
3'-Chloro-4'-hydroxyacetophenone
Formel: C₈H₇ClO₂
MW: 170,6 g/mol
MDL nummer: MFCD00663621
CAS-nummer: 2892-29-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 101.0 to 105.0 deg-C