7-Chloroquinoline ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
C3085-5G C3085-25G
TCIAC3085-5GEA 1925 NOK
TCIAC3085-5G TCIAC3085-25G
7-Chloroquinoline ≥98.0% (by GC)
7-Chloroquinoline
Formel: C₉H₆ClN
MW: 163,6036 g/mol
Kokepunkt: 268°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00956370
CAS-nummer: 612-61-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=501d17dc0c2cb4f94046b12461e9fd2e6ba859ff&vid=501d17dc0c2cb4f94046b12461e9fd2e6ba859ff&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %