3-(4-Chlorobutyl)indole-5-carbonitrile ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-(4-Chlorobutyl)-1H-indole-5-carbonitrile, 3-(4-Chlorobutyl)-5-cyanoindole
C3086-1G C3086-5G
TCIAC3086-1GEA 475 NOK
TCIAC3086-1G TCIAC3086-5G
3-(4-Chlorobutyl)indole-5-carbonitrile ≥97.0% (by GC)
3-(4-Chlorobutyl)indole-5-carbonitrile
Formel: C₁₃H₁₃ClN₂
MW: 232,71 g/mol
MDL nummer: MFCD09833261
CAS-nummer: 143612-79-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C