2-Chloro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
C3089-1G C3089-5G
TCIAC3089-1GEA 540 NOK
TCIAC3089-1G TCIAC3089-5G
2-Chloro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₂ClF₃N₂O₂
MW: 226,54 g/mol
MDL nummer: MFCD06255171
CAS-nummer: 72587-15-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %