6-(2-Chloroacetyl)-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 6-(Chloroacetyl)-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one, 6-(2-Chloroacetyl)-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one
C3097-5G C3097-25G
TCIAC3097-5GEA 420 NOK
TCIAC3097-5G TCIAC3097-25G
6-(2-Chloroacetyl)-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one ≥98.0% (by GC)
6-(2-Chloroacetyl)-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formel: C₁₀H₈ClNO₃
MW: 225,63 g/mol
MDL nummer: MFCD01321312
CAS-nummer: 26518-76-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 228.0 to 232.0 deg-C