2-Chloro-4-nitrobenzonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
C3122-1G C3122-5G
TCIAC3122-1GEA 580 NOK
TCIAC3122-1G TCIAC3122-5G
2-Chloro-4-nitrobenzonitrile ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-4-nitrobenzonitrile
Formel: C₇H₃ClN₂O₂
MDL nummer: MFCD00052203
CAS-nummer: 28163-00-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C