5-Chloro-4-fluoro-2-nitroaniline ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-Amino-3-chlor-4-fluor-6-nitrobenzene
C3141-1G C3141-5G
TCIAC3141-1GEA 380 NOK
TCIAC3141-1G TCIAC3141-5G
5-Chloro-4-fluoro-2-nitroaniline ≥98.0% (by GC)
5-Chloro-4-fluoro-2-nitroaniline
Formel: C₆H₄ClFN₂O₂
MW: 190,56 g/mol
MDL nummer: MFCD00052698
CAS-nummer: 104222-34-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 140.0 to 144.0 deg-C