2-Chloro-5-fluoro-3-methylpyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Chloro-5-fluoro-3-picoline
C3144-1G C3144-5G
TCIAC3144-1GEA 515 NOK
TCIAC3144-1G TCIAC3144-5G
2-Chloro-5-fluoro-3-methylpyridine ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-5-fluoro-3-methylpyridine
Formel: C₆H₅ClFN
MW: 145,56 g/mol
MDL nummer: MFCD04972725
CAS-nummer: 38186-84-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C