4-Cyano-4'-ethoxybiphenyl ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4'-Ethoxy-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
C3153-5G C3153-25G
TCIAC3153-5GEA 1025 NOK
TCIAC3153-5G TCIAC3153-25G
4-Cyano-4'-ethoxybiphenyl ≥98.0% (by GC)
4-Cyano-4'-ethoxybiphenyl
Formel: C₁₅H₁₃NO
MW: 223,2700 g/mol
MDL nummer: MFCD01218033
CAS-nummer: 58743-78-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Mesomorphic range 98.0 to 106.0 deg-C