2-Chloro-6-methylbenzothiazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 2-Chloro-6-methyl-1,3-benzothiazole, 2-Chloro-6-methylbenzo[d]thiazole
C3160-1G C3160-5G
TCIAC3160-1GEA 745 NOK
TCIAC3160-1G TCIAC3160-5G
2-Chloro-6-methylbenzothiazole ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-6-methylbenzothiazole
Formel: C₈H₆ClNS
MW: 183,66 g/mol
Kokepunkt: 152°C
MDL nummer: MFCD04448821
CAS-nummer: 3507-26-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C