4-Chloro-3-nitrobenzamide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
C3176-1G C3176-5G
TCIAC3176-1GEA 485 NOK
TCIAC3176-1G TCIAC3176-5G
4-Chloro-3-nitrobenzamide ≥98.0% (by GC)
4-Chloro-3-nitrobenzamide
Formel: C₇H₅ClN₂O₃
MDL nummer: MFCD00017134
CAS-nummer: 16588-06-0
EINECS: 240-644-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc61455ec4b9dbad36fdedf1c96482e9291a6925&vid=fc61455ec4b9dbad36fdedf1c96482e9291a6925&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 152.0 to 156.0 deg-C