6,8-Dichloro-3-cyanochromone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
6,8-Dichloro-3-cyanochromone, 6,8-Dichloro-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-carbonitrile, 6,8-Dichlorochromone-3-carbonitrile
C3178-1G
C3178-5G
TCIAC3178-1GEA
475
NOK
TCIAC3178-1G
TCIAC3178-5G
6,8-Dichloro-3-cyanochromone ≥98.0% (by GC)
6,8-Dichloro-3-cyanochromone
Formel:
C₁₀H₃Cl₂NO₂ |
MDL nummer:
MFCD00192004 CAS-nummer: 72798-32-4 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 176.0 to 180.0 deg-C |