2-Chloro-6-fluoropyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
C3186-5G C3186-25G
TCIAC3186-5GEA 420 NOK
TCIAC3186-5G TCIAC3186-25G
2-Chloro-6-fluoropyridine ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-6-fluoropyridine
Formel: C₅H₃ClFN
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00077483
CAS-nummer: 20885-12-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 31.0 to 35.0 deg-C