N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]methacrylamide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: N-(4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl)methacrylamide
C3188-1G C3188-5G
TCIAC3188-1GEA 785 NOK
TCIAC3188-1G TCIAC3188-5G
N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]methacrylamide ≥98.0% (by GC)
N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]methacrylamide
Formel: C₁₂H₉F₃N₂O
MW: 254,21 g/mol
MDL nummer: MFCD03411609
CAS-nummer: 90357-53-2
EINECS: 427-880-2
FN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dbe616a91445e9cbf218e94a541935ade35bb7cf&vid=dbe616a91445e9cbf218e94a541935ade35bb7cf&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 141.0 to 145.0 deg-C