Cyclohexene-1-carbonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 1-Cyclohexene-1-carbonitrile, Cyclohex-1-enecarbonitrile
C3191-1G C3191-5G
TCIAC3191-1GEA 555 NOK
TCIAC3191-1G TCIAC3191-5G
Cyclohexene-1-carbonitrile ≥98.0% (by GC)
Cyclohexene-1-carbonitrile
Formel: C₇H₉N
MW: 107,16 g/mol
Kokepunkt: 74°C
Flash punkt: 83°C
MDL nummer: MFCD00013772
CAS-nummer: 1855-63-6
EINECS: 217-454-2
FN: 3276
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %