5-Chloro-1-methylisatin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 5-Chloro-1-methylindole-2,3-dione, 5-Chloro-1-methylindoline-2,3-dione, 5-Chloro-1-methyl-2,3-indolinedione
C3195-200MG C3195-1G
TCIAC3195-200MGEA 915 NOK
TCIAC3195-200MG TCIAC3195-1G
5-Chloro-1-methylisatin ≥98.0% (by GC)
5-Chloro-1-methylisatin
Formel: C₉H₆ClNO₂
MW: 195,60 g/mol
MDL nummer: MFCD02956479
CAS-nummer: 60434-13-1
EINECS: 262-231-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Orange to Red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 175.0 to 179.0 deg-C