3-(1H-Indol-3-yl)-3-oxopropanenitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 3-(Cyanoacetyl)indole
C3197-1G C3197-5G
TCIAC3197-1GEA 1450 NOK
TCIAC3197-1G TCIAC3197-5G
3-(1H-Indol-3-yl)-3-oxopropanenitrile ≥98.0% (by GC)
3-(1H-Indol-3-yl)-3-oxopropanenitrile
Formel: C₁₁H₈N₂O
MW: 184,2 g/mol
MDL nummer: MFCD04610443
CAS-nummer: 20356-45-0
FN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b610cb55b577cd7fea7be500964e7a19639bd8e&vid=3b610cb55b577cd7fea7be500964e7a19639bd8e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %