1-Chloro-2,4-bis(hexyloxy)benzene ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
C3206-1G C3206-5G
TCIAC3206-1GEA 715 NOK
TCIAC3206-1G TCIAC3206-5G
1-Chloro-2,4-bis(hexyloxy)benzene ≥96.0% (by GC)
1-Chloro-2,4-bis(hexyloxy)benzene
Formel: C₁₈H₂₉ClO₂
MW: 312,88 g/mol
MDL nummer: MFCD29089351
CAS-nummer: 851228-26-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %