2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
C3208-5G C3208-25G
TCIAC3208-5GEA 1175 NOK
TCIAC3208-5G TCIAC3208-25G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₈H₆ClF₃O
MW: 210,58 g/mol
MDL nummer: MFCD01631469
CAS-nummer: 64372-62-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d33dd50bec0d8f7c5bbac49bbef245add8617d6&vid=6d33dd50bec0d8f7c5bbac49bbef245add8617d6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C