ω-Chloro-3,4-difluoroacetophenone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 2-Chloro-3',4'-difluoroacetophenone, 2-Chloro-1-(3,4-difluorophenyl)ethanone
C3215-1G C3215-5G
TCIAC3215-1GEA 395 NOK
TCIAC3215-1G TCIAC3215-5G
ω-Chloro-3,4-difluoroacetophenone ≥98.0% (by GC)
ω-Chloro-3,4-difluoroacetophenone
Formel: C₈H₅ClF₂O
MW: 190,5745 g/mol
MDL nummer: MFCD03966888
CAS-nummer: 51336-95-9
FN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd0d28cfbddf0012c962d05796dbf7438cb4d30d&vid=dd0d28cfbddf0012c962d05796dbf7438cb4d30d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %