4-Chloro-3-fluorobenzotrifluoride ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
C3216-1G C3216-5G
TCIAC3216-1GEA 380 NOK
TCIAC3216-1G TCIAC3216-5G
4-Chloro-3-fluorobenzotrifluoride ≥98.0% (by GC)
4-Chloro-3-fluorobenzotrifluoride
Formel: C₇H₃ClF₄
MW: 198,55 g/mol
MDL nummer: MFCD00060646
CAS-nummer: 32137-20-5
FN: 1993
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %