2-Cyano-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Cyano-N-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetamide
C3217-1G C3217-5G
TCIAC3217-1GEA 1375 NOK
TCIAC3217-1G TCIAC3217-5G
2-Cyano-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide ≥98.0% (by GC)
2-Cyano-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
Formel: C₁₀H₇F₃N₂O
MW: 228,17 g/mol
MDL nummer: MFCD05669245
CAS-nummer: 24522-30-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 194.0 to 198.0 deg-C