2-Chloro-4-fluoro-5-nitrotoluene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
C3273-5G C3273-25G
TCIAC3273-5GEA 620 NOK
TCIAC3273-5G TCIAC3273-25G
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrotoluene ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrotoluene
Formel: C₇H₅ClFNO₂
MDL nummer: MFCD11110549
CAS-nummer: 112108-73-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C