2-Chloro-3-fluoro-5-methylpyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
C3275-1G C3275-5G
TCIAC3275-1GEA 365 NOK
TCIAC3275-1G TCIAC3275-5G
2-Chloro-3-fluoro-5-methylpyridine ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-3-fluoro-5-methylpyridine
Formel: C₆H₅ClFN
MW: 145,56 g/mol
Kokepunkt: 92°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06658238
CAS-nummer: 34552-15-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %