N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-7-fluoro-6-nitro-4-quinazolinamine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4-(3-Chloro-4-fluoroanilino)-7-fluoro-6-nitroquinazoline
C3276-25G C3276-5G
TCIAC3276-25GEA 2350 NOK
TCIAC3276-25G TCIAC3276-5G
N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-7-fluoro-6-nitro-4-quinazolinamine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-7-fluoro-6-nitro-4-quinazolinamine
Formel: C₁₄H₇ClF₂N₄O₂
MW: 336,68 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09998825
CAS-nummer: 162012-67-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %