5-Fluoropyridine-2-carbonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 5-Fluoro-2-pyridinecarbonitrile, 2-Cyano-5-fluoropyridine
C3286-1G C3286-5G
TCIAC3286-1GEA 380 NOK
TCIAC3286-1G TCIAC3286-5G
5-Fluoropyridine-2-carbonitrile ≥98.0% (by GC)
5-Fluoropyridine-2-carbonitrile
Formel: C₆H₃FN₂
MW: 122,1 g/mol
MDL nummer: MFCD08741371
CAS-nummer: 327056-62-2
FN: 3439
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C